05-0900
Calcium oxide
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Lime, Quicklime
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: calcium
disponibilidade
available only in Japan
pH
12.6 (20)
p.e.
2850 °C (lit.)
densidade
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
chave InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?