grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.5%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
disponibilidade
available only in Japan
resistividade
3.5 μΩ-cm, 20°C
pb
1484 °C (lit.)
pf
850 °C (lit.)
densidade
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca
chave InChI
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges