05-0370
Cafeína
SAJ special grade, ≥98.5%
Sinônimo(s):
1,3,7-Trimetilxantina
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥98.5%
Formulário
crystalline
powder
disponibilidade
available only in Japan
pf
234-236.5 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
chave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?