Key Documents
03-2990
Sigma-Aldrich
Boron standard solution
1 mg/mL B, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm B
Sinônimo(s):
Boric acid solution
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 mg/mL B
1000 ppm B
solubilidade
water: soluble
densidade
1.440 g/cm3
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects