01-6635
Arsenic(III) oxide
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Arsenic trioxide, Arsenous acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
0.000001 hPa ( 66 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
chave InChI
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)