01-2990
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
JIS special grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥99.5%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
disponibilidade
available only in Japan
pH
3.3 (94.88 g/L)
pf
92 °C (lit.)
densidade
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
chave InChI
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3