01-2790
Aluminum nitrate nonahydrate
JIS special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Aluminium nitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
disponibilidade
available only in Japan
pH
2.5-3.5 (25 °C, 50 g/L)
pf
73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
chave InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges