01-1299
Acrilamida
≥99.9%
Sinônimo(s):
2-Propenamida, Amida de ácido acrílico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.45 (vs air)
pressão de vapor
0.03 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
solid
não contém
Hydroquinone
disponibilidade
available only in Japan
p.e.
125 °C/25 mmHg (lit.)
pf
82-86 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
chave InChI
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Compatibilidade
Adequação
luvas sugeridas para proteção de respingos
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?