Documentos Principais
UDGHL-RO
Roche
Uracil DNA glicosilase, termolábil
recombinant from marine bacterium BMTU 3346
Sinônimo(s):
PCR, UDG
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
41106300
fonte biológica
bacterial (marine bacterium BMTU 3346)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
solution
embalagem
pkg of 100 U (11775367001)
pkg of 500 U (11775375001)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
1000 U/mL
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
colorless
pH ideal
8.3-8.9
solubilidade
water: soluble
adequação
suitable for enzyme test
aplicação(ões)
life science and biopharma
atividade externa
DNA decontamination:, present ( >= 10 e5 copies )
RNases with MS- II- RNA ≤10 units, none detected
Unspec.nucleases w. lambda-DNA 20 units, none detected
Unspec.nucleases w.M13mp9ss-DNA ≤20 units, none detected
Unspec.nucleases w.pBR 322-DNA ≤20 units, none detected
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A uracil DNA glicosilase termolábil contém a enzima com o mesmo nome encontrada na bactéria marinha BTMU 3346. Como a UNG de E. coli, ela hidrolisa as ligações uracil-glicosídicas em DNA de fita simples ou dupla, removendo a uracila e criando sítios abásicos sensíveis a álcalis no DNA. Os sítios abásicos podem ser hidrolisados por tratamento com endonucleases, calor ou álcalis. Dependendo de como o DNA é preparado, a uracil DNA glicosilase pode ser usada para realizar clivagem de U-DNA geral ou especificamente de um sítio ou fita. Esta enzima tem menor termoestabilidade e, portanto, é mais fácil de inativar.
Características enzimáticas
A enzima BMTU 3346 é inativada mais rapidamente (2 minutos a +95 °C) que a enzima correspondentes de E. coli (10 minutos a +95 °C). Foi relatado também que a UNG de E. coli continua parcialmente ativa, levando à degeneração do produto de PCR que contém dU. Por outro lado, a UNG termolábil não degrada produtos de dU-PCR por pelo menos várias horas de incubação a +2 a +8 ºC. Portanto, não é necessário congelar o produto de PCR imediatamente após a amplificação ou manter a mistura de reação a -70 °C.
Especificidade
  • A uracil DNA glicosilase hidrolisa ligações uracil-glicosídicas em sítios de U-DNA em DNA de fita simples e dupla, removendo a uracila e criando sítios abásicos sensíveis a álcalis no DNA.
  • A enzima é ativa em DNA de fita simples e DNA de fita dupla.
  • A uracil DNA glicosilase é inativa em RNA e DNA nativo sem uracila.
  • Como a uracil DNA glicosilase não exige íons metálicos, ela é totalmente ativa na presença de EDTA.
Inativação térmica: 95 °C por 2 min
Aplicação
A uracil DNA glicosilase pode ser usada para clivar DNA em qualquer sítio em que um resíduo de desoxiuridilato tenha sido incorporado. Por causa da termolabilidade da uracil DNA glicosilase, termolábil, a principal aplicação desta enzima é a prevenção de transferência de contaminação em PCR. Diferentemente da enzima de E. coli; usar este preparado de UNG não requer que o produto de PCR seja congelado imediatamente após a amplificação ou que a mistura de reação seja mantida a +70 °C.
Observação importante
: Para técnicas altamente sensíveis, como PCR em tempo real, recomendamos nossa uracil DNA glicosilase LightCycler®, que é otimizada para esta aplicação.
Características e benefícios
  • Evita a transferência de contaminação em PCR.
  • Aumenta a eficiência de procedimentos de mutagênese direcionada para sítios.
  • Marca sondas de oligonucleotídeos.
  • Realiza a inativação mais rapidamente que a enzima correspondente de E. coli devido à menor termoestabilidade da enzima.
  • Ausência de degradação de produtos de dU-PCR por pelo menos várias horas de incubação a +2 a +8 °C.
Conteúdo
A enzima é fornecida em solução de 1 U/μl em tampão de armazenamento.
Qualidade
Teste de função: A atividade de prevenção de transferência é avaliada adicionando cerca de 105 dU contendo moldes antes da reação de amplificação. Após o tratamento com UNG, não é possível detectar nenhum produto de amplificação.
A enzima não contém nenhuma exo ou endonuclease e não tem atividade de RNase, segundo os procedimentos atuais de controle de qualidade.
Definição da unidade
Uma unidade é definida como a quantidade de uracil DNA glicosilase necessária para degradar completamente 1 μg de DNA purificado de fita simples contendo uracila (bacteriófago M13, cultivado em E. coli CJ236 com as mutações dut-ung-) a +37 °C em 60 minutos.
Uma unidade de Lindahl é definida como a quantidade de enzima necessária para liberar 1 mol de uracila a +37 °C em 1 minuto. Uma unidade de Lindahl é comparável a 520.000 unidades com base na nossa definição de unidade.
Atividade por volume: 1 U/μl
Outras notas
Para uso laboratorial geral.
Informações legais
LightCycler is a registered trademark of Roche
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Julian W Tang et al.
Journal of medical virology, 82(11), 1911-1916 (2010-09-28)
Viral loads of herpes simplex virus (HSV) are not monitored usually for the effective clinical management of HSV-related diseases. However, recently, there has been more interest about the typical HSV levels in clinical specimens, and how such data may improve
Artigos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.