10884308001
Roche
CPRG
Chlorophenol red-β-D-galactopyranoside
Sinônimo(s):
Chlorophenol Red-β-D-galactopyranoside, chlorophenol red-β-d-galactopyranoside, CPRG, Chlorophenol Red-β-D-galactoside
Ensaio
96% (HPLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 250 mg
fabricante/nome comercial
Roche
condição de armazenamento
protect from light
faixa de pH
6-8
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2Cl)C(=C3/C=CC(=O)C(Cl)=C3)\c4ccccc4S(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C25H22Cl2O10S/c26-15-9-12(5-7-17(15)29)21(14-3-1-2-4-20(14)38(33,34)35)13-6-8-18(16(27)10-13)36-25-24(32)23(31)22(30)19(11-28)37-25/h1-10,19,22-25,28,30-32H,11H2,(H,33,34,35)/b21-12-/t19-,22+,23+,24-,25-/m1/s1
chave InChI
YOUWVNCQJOMMEU-AETRGLENSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The chemical formula on the label represents the monosodium salt.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Sequência
Nota de preparo
Storage conditions (working solution): Reconstituted solution is stable for one day at 2 to 8 °C
Armazenamento e estabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
10884308001 | 4061838687548 |