Documentos Principais
ZWDKADPA1
Milli-Q
Adaptador para kit de distribuição da arruela
Connects a washer distribution kit to the outlet valve of the Milli-Q® IQ/IX storage tank
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
compatibilidade
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
O Adaptador do Kit de Distribuição da Arruela permite conectar um Kit de Distribuição da Arruela à válvula de saída abaixo do tanque de armazenamento Milli-Q® IQ/IX.
Características e benefícios
Essa conexão permite alimentar o Kit de Distribuição da Arruela com água pura do tanque de armazenamento Milli-Q® IQ/IX.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany