ZFC0NDCA1
Célula de condutividade da água de alimentação
For use with Milli-Q® IQ 7000, To monitor the ionic quality of feed water
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Produtos recomendados
Características
measures the conductivity of water
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
compatibilidade
for use with Milli-Q® IQ 7000
Categorias relacionadas
Descrição geral
A célula de condutividade da água de alimentação é um acessório de instalação que dispara um alarme se a qualidade da água de alimentação estiver fora das especificações. Isso evita o esgotamento prematuro dos cartuchos IPAK Meta® e IPAK Quanta®.
Aplicação
A célula de condutividade da água de alimentação é usada para monitorar a qualidade iônica da água de alimentação do sistema Milli-Q® IQ 7000.
Informações legais
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany