Documentos Principais
XX6504730
Millipore
Kit de teste de patch
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Kit para teste de alergia
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
PVC bottle (for sample collection)
PVC bottle (for solvent dispensing)
aluminum assembly (for filter holder)
polyethylene bottle (for sample collection)
polyethylene bottle (for solvent dispensing)
stainless steel assembly (for filter holder)
Nível de qualidade
Altura
12.5 cm (4.9 in.)
Comprimento
36.8 cm
Largura
23.5 cm (9.25 in.)
peso
4.5 kg (9.9 lb)
compatibilidade
for use with Patch Test Kit
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Nosso Kit de Teste de Patches é uma solução completa para coleta e análise em campo de fluidos hidráulicos à base de hidrocarboneto, produtos químicos a granel, água de caldeira e óleos lubrificantes. Permite a detecção de alterações significativas na limpeza por meio de análise confiável, sensível e baseada em colorimetria.
  • Monitora rapidamente a contaminação por partículas em fluidos hidráulicos à base de hidrocarboneto, produtos químicos a granel, água da caldeira e óleos lubrificantes
  • Classificação de cores do filtro e escalas de avaliação de partículas correspondem a níveis de contaminação padrão reconhecidos
  • Detecta alterações significativas na limpeza por meio de resultados de testes confiáveis e sensíveis
  • Vem com filtros para 100 testes
Características & benefícios:
  • Contém materiais descartáveis suficientes para 100 testes
  • Contidos em um estojo leve e fácil de transportar
  • Classificação de cores do filtro e escalas de avaliação de partículas correspondem a níveis de contaminação padrão reconhecidos
Aplicações: Análise de contaminação no campo de fluidos hidráulicos à base de hidrocarboneto, água, óleos lubrificantes e kit de produtos relacionados
Número de catálogo
XX6504730
Componentes do kit de teste de
patches
PD1504700 PetriSlides para análise de contaminação
SMWP02500 Filtro de membrana MF-Millipore, 5,0 μm, 25 mm, branco, simples, 100
SMWP04700 Filtro de membrana MF-Millipore, 5,0 μm, 47 mm, branco, simples, 100
XX6200006P Pinça para filtro, ponta romba, aço inoxidável
XX6200035 Bomba de vácuo manual, aço inoxidável
XX6300120 Conjunto de suporte do filtro de teste de patches
XX6504704 Frasco de dispensação de solvente
XX6504707 Swinnex 25 mm com tela de contrapressão
XX6504709 Frasco de PVC, 120 mL
XX6504710 Tubo para vácuo, 1/8 pol., fluoroelastômero
XX6504713 Guia de cores de fluido naval 1
Peças de reposição para classificação & filtragem
XX2004701 Anel de travamento do funil
XX2004703 Vedação, PTFE
XX4004714 Vedação do anel de travamento, PTFE
XX6300123 O-ring, 2-233, Buna-N
XX6504708 Suporte de aço inoxidável com base
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.