Documentos Principais
SLTEST000
Millipore
Kit de teste de integridade para dispositivos de pequeno volume
For bubble-point testing of small filter units.
Sinônimo(s):
Kit de integridade de pequeno volume, Kit de teste de integridade, Kit de teste de pequeno volume
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Nível de qualidade
descrição
for use with Integritest Exacta Automatic Filter Integrity Test Instrument
esterilidade
non-sterile
tamanho de poro
5.0 μm pore size
compatibilidade
for use with Integritest® 4
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
•Teste conveniente de ponto de bolha
•Para dispositivos com e sem respiro
•Testes com diversos tamanhos de poros e tipos de membrana
A integridade das unidades de filtro de membrana Millipore pode ser testada usando o método de teste de ponto de bolha. Pequenas unidades de filtro de membrana acionadas por seringa com área de filtração de 15 cm2, como unidades Millex e Sterivex, podem ser convenientemente testadas usando o testador de integridade tipo seringa.
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This page describes how to use the Integrity Test Kit for small volume devices to integrity test non-vented and vented filter units with membrane surface areas of less than 15 cm2 (2.3 in2). Larger devices can be integrity tested using an Integritest® automated system.