Documentos Principais
WX0003
Supelco
Água
OmniTrace Ultra
Sinônimo(s):
aa
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
41104213
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
técnica(s)
ICP: suitable
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0(-25 °C77 °F)
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible (completely)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached LDPE bottles. Each LDPE bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Água for synthesis
Sigma-Aldrich
8.48333
Água
Água for UHPLC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03728
Água
Água HPLC Plus
Sigma-Aldrich
34877
Água
Água Deionized
Sigma-Aldrich
38796
Água
Água tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Água
Ácido nítrico for inorganic trace analysis, OmniTrace
Supelco
NX0407
Ácido nítrico