Documentos Principais
WP6110060
Millipore
Chemical Duty Pump, 100 V/50–60 Hz
Sinônimo(s):
Chemical Transfer Pump
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
entrada CA/CC
100 V, 50–60 Hz
Condições de expedição
ambient
Princípio
Vacuum
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
This is an Application Note for multisample filtration of small volumes using the Samplicity® system