VSWP29325
Membrana MF-Millipore
pore size 0.025 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.025 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Nível de qualidade
descrição
Microdialysis of DNA and proteins
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Parâmetros
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
293 mm
espessura
105 μm
extraíveis gravimétricos
1.5%
índice de refração
n/D 1.5
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.025 μm pore size
72 % porosity
ponto de bolha
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3