Key Documents
VPMH205000
Millipore
Suporte Viresolve® Pro+ Magnus
Sinônimo(s):
Viresolve® Pro+ Magnus Holder (for 1 to 5 Devices and 1 to 5 Shields and Shield H)
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
316L stainless steel component(s) (structural)
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Viresolve®
C × L × A
135 cm (53 in.) × 104 cm (40.9 in.) × 77 cm (30.3 in.)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os suportes Magnus da Viresolve® são projetados para o processamento de grandes volumes. O Viresolve® Pro+ Magnus Holder foi projetado para executar o Dispositivo Viresolve® Pro acoplado ao Escudo Viresolve® Pro ou ao Escudo H. Nenhum contato com o produto elimina a necessidade de validações de limpeza. Esse suporte de cartucho, VPMH205000, é capaz de aceitar de 1 a 5 unidades
Características e benefícios
  • Sistema hidráulico manual simples para unidades de fixação
  • Orientação vertical para minimizar a área ocupada e facilitar o uso (empilhar, prender, executar)
Informações legais
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany