Documentos Principais
UFC40LG25
Millipore
Ultrafree® Centrifugal Filter, 2 mL Sample Volume
pore size 0.22 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Sinônimo(s):
Centrifuge filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume 10 μL
fabricante/nome comercial
Ultrafree®
Parâmetros
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
77 mm
Diâmetro
16.3 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume de trabalho
5 mL
tamanho de poro
0.22 μm pore size
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Ultrafree®-CL Centrifugal Filter is a single-use, disposable filter used for removing particulates from aqueous biological solutions.
Filter Type: Microfiltration
Aplicação
0.22 µm pore size, hydrophilic PTFE, 2 mL volume, non-sterile
Fixed-angle rotor (15 mL) w/maximum 5,000 x g
forma física
Color Code: Yellow
Informações legais
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany