Documentos Principais
UFC40DV25
Millipore
Filtro para centrífuga Ultrafree®, volume de amostra de 2 ml
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinônimo(s):
Centrifuge filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume 10 μL
fabricante/nome comercial
Ultrafree®
Parâmetros
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
77 mm
Diâmetro
16.3 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume de trabalho
2 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.65 μm pore size
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os dispositivos de centrifugação Ultrafree®-MC (0,5 ml) e Ultrafree-CL (2 ml) são filtros de uso único e descartáveis, usados para remover particulados de soluções biológicas aquosas. Esses dispositivos estão disponíveis em dois volumes de processamento com diversas membranas de microporos (de 0,1 a 5,0 µm) para filtração rápida e desempenho altamente reprodutível. Unidades pré-esterilizadas também estão disponíveis. Uso em rotores de ângulo fixo para tubos de 1,5 ml (-MC) e tubos de 15 ml (–CL).
•Cinco tamanhos de poro diferentes de 0,1 a 5,0 µm
•Unidades pré-esterilizadas também estão disponíveis
•Filtração rápida e desempenho altamente reprodutível
•Uso em rotores de ângulo fixo para tubos de 1,5 ml
Aplicações
•Remoção de partículas e precipitados de amostras aquosas e algumas amostras à base de solvente
•Ideal para uso com soluções de proteínas e ácidos nucleicos
Aplicação
Rotor de ângulo fixo (15 ml) com máximo de 5.000 × g
tamanho de poro de 0,65 µm, hidrofílica de PVDF, volume de 2 ml, não estéril
forma física
Identificação por cor: roxo
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13