Key Documents
UFC30VV
Millipore
Filtro para centrífuga Ultrafree®, volume de amostra de 0,5 ml
pore size 0.1 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinônimo(s):
Centrifuge filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume 5 μL
fabricante/nome comercial
Ultrafree®
Parâmetros
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
45 mm
Diâmetro
10.6 mm
área de filtração
0.2 cm2
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: VVPP
Os dispositivos de centrifugação Ultrafree®-MC (0,5 ml) e Ultrafree-CL (2 ml) são filtros de uso único e descartáveis, usados para remover particulados de soluções biológicas aquosas. Esses dispositivos estão disponíveis em dois volumes de processamento com diversas membranas de microporos (de 0,1 a 5,0 µm) para filtração rápida e desempenho altamente reprodutível. Unidades pré-esterilizadas também estão disponíveis. Uso em rotores de ângulo fixo para tubos de 1,5 ml (-MC) e tubos de 15 ml (–CL).
•Cinco tamanhos de poro diferentes de 0,1 a 5,0 µm
•Unidades pré-esterilizadas também estão disponíveis
•Filtração rápida e desempenho altamente reprodutível
•Uso em rotores de ângulo fixo para tubos de 1,5 ml
Aplicações
•Remoção de partículas e precipitados de amostras aquosas e algumas amostras à base de solvente
•Ideal para uso com soluções de proteínas e ácidos nucleicos
Tipo de filtro: Microfiltração
Aplicação
Rotor de microcentrífuga de ângulo fixo com máximo de 12000 x g
tamanho de poro de 0,1 µm, hidrofílica de PVDF, volume de 0,5 ml, não estéril
forma física
Identificação por cor: Laranja
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany