UFC30LG00
Ultrafree® Centrifugal Filter, 0.4 mL Sample Volume
pore size 0.2 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Sinônimo(s):
Ultrafree-C3LCR
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume 5 μL
fabricante/nome comercial
Ultrafree®
Parâmetros
0.4 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
45 mm
Diâmetro
10.6 mm
área de filtração
0.2 cm2
tamanho de poro
0.2 μm pore size
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
•Five different pore sizes from 0.1 to 5.0 µm
•Pre-sterilized units also available
•Fast filtration and highly reproducible performance
•Use in fixed-angle rotors for 1.5 mL tubes
Applications
•Removal of particles and precipitates from aqueous and some solvent-based samples
•Ideal for use with protein and nucleic acid solutions
Aplicação
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13