Documentos Principais
M9785
Millipore
Ultrafree-MC microcentrifuge filters
working volume 500 μL, Durapore PVDF membrane, pore size 0.65 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.24
Materiais
Durapore PVDF membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Millipore UFC30DV00
Parâmetros
12,000 × g max. RCF
volume de trabalho
500 μL
tamanho de poro
0.65 μm
Descrição geral
Units consist of microcentrifuge tube with hinged cap and filter insert. The Ultrafree centrifugal filter units are are well suited for the removal of particles & precipitates from aqueous & some solvent-based samples.
Compatibilidade
Use in any standard fixed-angle microcentrifuge rotor.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)