Documentos Principais
UFC30DV00
Millipore
Ultrafree® Centrifugal Filter, 0.5 mL Sample Volume
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinônimo(s):
Centrifuge filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume 5 μL
fabricante/nome comercial
Ultrafree®
Parâmetros
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
45 mm
Diâmetro
10.6 mm
área de filtração
0.2 cm2
volume de trabalho
0.5 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.65 μm pore size
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: DVPP
Filter Type: Microfiltration
Aplicação
0.65 µm pore size, hydrophilic PVDF, 0.5 mL volume, non-sterile
Fixed-angle microfuge rotor w/maximum 12,000 x g
forma física
Color Code: Purple
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany