Documentos Principais
TX1277
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1% (v/v) trifluoroacetic acid
Sinônimo(s):
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, acetonitrile
About This Item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
4124158
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116004
Número do índice EC:
200-835-2
técnica(s):
HPLC: suitable
p.e.:
81.6 °C/1,013 hPa
pressão de vapor:
97 hPa ( 20 °C)
Nome do produto
Acetonitrile/TFA 0.1% Mobile Phase,
pressão de vapor
97 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
0.095-0.105 % (v/v) in trifluoroacetic acid
técnica(s)
HPLC: suitable
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
p.e.
81.6 °C/1,013 hPa
pf
-45.7 °C
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.782 g/mL at 25 °C
Absorção UV
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
Formato
mixture
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
TX1277P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (trifluoroacetic acid)0.095-0.105% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 210 nm0.005AU maxGradient at 220 nm0.001AU maxGradient at 280 nm0.001AU maxUV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.40AU maxUV Abs. at 230 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.010AU maxUV Abs. at 350 nm0.010AU max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2