TX1280
Trifluoroacetic Acid Soltion
0.1% (v/v) TFA Mobile Phase in Water
Sinônimo(s):
hplc
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Water/TFA 0.1% Mobile Phase,
Nível de qualidade
grau
HPLC grade
Formulário
liquid
contém
0.095-0.105 % (v/v) trifluoroacetic acid
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
densidade
1.000 g/cm3
Absorção UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
adequação
suitable for HPLC
aplicação(ões)
general analytical