TMS-AB2
EmbryoMax® Penicillin-Streptomycin Solution, 100X
The EmbryoMax Penicillin-Streptomycin Solution, 100X is available in a 100 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.