Documentos Principais
SYPK0SIX3
Milli-Q
Cartucho de purificação SynergyPak®
For Synergy® systems connected to DI water feed containing high silt
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação SynergyPak® 3
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiais
resin (Ion-Exchange Resin)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
SynergyPak®
matriz
Macroporous
capacidade
26 g/L ion exchange capacity
compatibilidade
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho SynergyPak® é projetado para produzir água ultrapura quando os sistemas Synergy® são alimentados com água desionizada (contendo particulados).
O cartucho utiliza todas as principais tecnologias de purificação. Como etapa final, a água pré-tratada é purificada no ponto de dispensação, removendo-se os contaminantes em níveis de traço, o que é essencial para os seus experimentos.
O cartucho deve ser substituído periodicamente durante a manutenção do sistema.
Aplicação
O cartucho remove os contaminantes iônicos da água até níveis de traço.
Características e benefícios
  • design do tipo “conecte e use” para uma troca fácil e rápida.
  • Necessita de pouca automanutenção.
  • Carvão ativado, tecnologia de troca iônica e filtração em profundidade para purificação da água.
Informações legais
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany