SX0445
Sodium citrate, dihydrate
Sinônimo(s):
Citric Acid, tri-Sodium Salt, Dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.0-101.0% (acidimetric)
Nível de qualidade
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Iron (Fe)
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.003% Ammonium (NH4)
≤0.004% Sulfate (SO4)
≤0.005% Calcium (Ca)
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
150 °C (anhydrous substance)
solubilidade
720 g/L
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Nota de análise
Assay (acidimetric):99.0-101.0%
Calcium (Ca):0.005% max
Chloride (Cl):0.001% max
Heavy metals (as Pb):0.0005% max
Insoluble matter:0.005% max
Iron (Fe):0.0005% max
Sulfate (SO4):0.004% max
pH (5%, water, 25°C):7.5-9.0
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1