Documentos Principais
SVGP010
Millipore
Filtro de pressão Millipore® Sterivex
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, without fitting bell
Sinônimo(s):
Unidade de filtração por pressão Sterivex-GP
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
Eastar housing
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
Sterivex
Características
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
embalagem
pack of 15 ea (SVGP01015)
pack of 50 ea (SVGP01050)
Parâmetros
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
67 mm
capacidade
2000 mL
Diâmetro
1.7 cm
capacidade do filtro
2000 mL
área de filtração
10 cm2
Matriz
Express PLUS
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male outlet nipple
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
- As unidades de filtro Sterivex funcionam com seringas, bombas peristálticas ou recipientes pressurizados. Elas eliminam o risco de contaminação associado à decantação e à pipetagem.
- As unidades Sterivex são projetadas para dispensar dentro de praticamente qualquer recipiente de armazenamento. Os dispositivos estão disponíveis com conexões de saída diferentes (vide a tabela).
- As unidades de filtro Sterivex são capazes de processar volumes de até 1.000 ml ou 2.000 ml, dependendo do tipo de membrana usado no dispositivo. Estão disponíveis três opções de membrana.
- Volumes de esterilização por filtragem de até 1.000 ml ou 2.000 ml, usando as unidades de filtro impulsionadas por pressão Sterivex (a capacidade depende do tipo de membrana usado no dispositivo). Com três opções de membrana diferentes e diversas opções de conexão de saída, os filtros Sterivex podem se encaixar em praticamente todos os fluxos de trabalho e dispensar dentro de quase todos os recipientes de armazenamento. Os filtros Sterivex funcionam com seringas, bombas peristálticas ou recipientes pressurizados e eliminam o risco de contaminação associado à decantação e à pipetagem.
Recursos & Benefícios:
- Funciona com diversos dispositivos de pressão, inclusive seringas, bombas peristálticas e recipientes pressurizados
- Disponível em vários tipos de membrana para se adequar às necessidades da sua aplicação, com capacidades de até 2 l
Aplicações:
Esterilização de soluções aquosas
Aplicação
Somente para fins de pesquisa.
Princípio
Pressão
forma física
Identificação por cor: Transparente
Nota de preparo
Método de esterilização
Irradiação por raios gama
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtragem
  • Aplicação: Filtração estéril
  • Uso pretendido: Filtração em grande volume usando pressão positiva
  • Instruções de uso: Vide a seção Instruções de uso no guia do usuário do Sterivex
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais relevantes.
Informações legais
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany