Documentos Principais
SPGPM20RJ
Millipore
Filtro de pressão Millipore® Steripak
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 4-stack, pack of 3 ea
Sinônimo(s):
Unidade de filtração por pressão Steripak-GP
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
Steripak
Características
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
embalagem
pack of 3 ea
Parâmetros
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
76 mm
Diâmetro
9.9 cm
diâmetro do filtro
160 mm
área de filtração
200 cm2
Matriz
Express PLUS
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As unidades de filtro Steripak-GP são concebidas para filtração impulsionada por pressão em escala maior de meios de cultura de tecidos com ou sem soro. São de uso único e não são autoclaváveis. As unidades de filtro estão disponíveis em dois tamanhos, sendo que a unidade menor consegue filtrar até 10 l e a maior, até 20 l. Ambos os tamanhos utilizam membrana Millipore Express de 0,22 µm de alta vazão e baixa ligação proteica. Cada unidade possui um indicador sonoro de enchimento total até o gargalo para uso e uma ventoínha de ar a montante (upstream) operada manualmente para evitar o aprisionamento de ar na membrana. São fornecidas estéreis e prontas para serem conectadas à bomba ou reservatório sob pressão (não incluído). As unidades de filtro
Steripak-GP são concebidas para filtração impulsionada por pressão em escala maior de meios de cultura de tecidos, com ou sem soro. Todos os filtros são de uso único e não autoclaváveis. As unidades de filtro estão disponíveis em dois tamanhos, sendo que a unidade menor consegue filtrar até 10 l e a maior, até 20 l.
Características e benefícios:
- Membrana Millipore Express PLUS para taxas de vazão mais rápidas e baixa ligação proteica
- Maior escala, dispositivo de filtração impulsionado por pressão para velocidades de taxa de vazão mais rápidas e filtrações demoradas de grandes volumes
- tamanhos de capacidade de 10 l e 20 l para opções de filtração máximas em escala laboratorial
- Ventilação de ar superior operada manualmente para evitar que o aprisionamento de ar interrompa a vazão
- Indicador sonoro de enchimento para proporcionar um ambiente de envase mais limpo ao redor da abertura do frasco recipiente
Aplicações:
Esterilização de soluções aquosas, preparo de meios, preparo de tampões
Aplicação
Somente para fins de pesquisa
Membrana de polietersulfona com tamanho de poro de 0,22 µm, pilha com 4 esterilizada por radiação gama
Princípio
Pressão
forma física
Identificação por cor: Entrada transparente/saída azul
Nota de preparo
Método de esterilização
Irradiação por raios gama
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtragem
  • Aplicação: Filtração estéril
  • Uso pretendido: Esterilização de soluções aquosas, preparo de meios, preparo de tampões
  • Instruções de uso: Consulte a seção Instruções de uso do guia do usuário do Steripak
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany