ST1672
Anti-DPYD Mouse mAb (7D4)
liquid, clone 7D4, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Dihydropyrimidine Dehydrogenase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D4, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DPYD(1806)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunocytochemistry (10 µg/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
HeLa cells, HeLa NE cells