Documentos Principais
ST1660
Sigma-Aldrich
Anti-MSLN Mouse mAb (1A10)
liquid, clone 1A10, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Mesothelin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
1A10, monoclonal
application:
reatividade de espécies:
human
citations:
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A10, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSLN(10232)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the MSLN protein.
Recognizes the MSLN protein.
This Anti-MSLN Mouse mAb (1A10) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of MSLN.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 464-564 human MSLN, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.