Documentos Principais
ST1627
Sigma-Aldrich
Anti-RECK Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Reversion-Inducing-Cysteine-Rich Protein With Kazal Motifs
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RECK(8434)
Descrição geral
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~125-130 kDa RECK protein.
Recognizes the ~125-130 kDa RECK protein in HeLa cells.
This Anti-RECK Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of RECK.
Imunogênio
Full-length, human RECK (aa 1-971)
Human
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.