ST1549
Anti-FASN Mouse mAb (3F2-1F3)
liquid, clone 3F2-1F3, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Fatty Acid Synthase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F2-1F3, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FASN(2194)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (10 g/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
293 cells, HeLa cells, Human breast carcinoma tissue