SLHVMZ5NZ
Millex™ PVDF syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
0.45 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-HV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex™
Características
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex™
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip