SCT251
BioTracker BSH Activity Bioluminescent Probe
Human
Sinônimo(s):
Bile Salt Hydrolase probe;BSH probe;BSH bioluminescent probe;BSH cell and tissue probe
About This Item
Produtos recomendados
product name
BioTracker BSH Activity Bioluminescent Probe,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma
lyophilized
embalagem
pkg of 1 mg
fabricante/nome comercial
Millipore
modo de crescimento
N/A
técnica(s)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
método de detecção
bioluminescent
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Sci Adv. 2021, 7(6): eaaz9857.
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: Centrifuge vial briefly to collect contents at bottom of vial before opening.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3