SCM103
EmbryoMax® MEF Conditioned Media
EmbryoMax MEF Conditioned Media (MEF-CM) can be used for the feeder-free culture of human ES/iPS cells.
Sinônimo(s):
MEFCM, MEF-CM, Mouse Embryonic Fibroblast Conditioned Media
fabricante/nome comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Each batch of EmbryoMax MEF Conditioned Media has been tested for hES/iPS cells pluripotency. The media requires an additional 10 ng/ml of bFGF to be added once thawed before use.
Descrição de linhagem celular
Qualidade
Bacterial Testing: PASSED
Fungi Testing: PASSED
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Protocolos
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.