SCC225
YUMM 1.3 Mouse Melanoma Cell Line
Mouse
Sinônimo(s):
Yale University Mouse Melanoma 1.3 cell line, Yale University Mouse Melanoma cell line
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
YUMM 1.3 Mouse Melanoma Cell Line,
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
embalagem
vial of ≥1X10⁶ vial
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
liquid nitrogen
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Aplicação
- Each vial contains >1X106 viable cells.
- YUMM1.3 cells are tested negative for infectious diseases by a Mouse Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells are verified to be of mouse origin and negative for inter-species contamination from rat, chinese hamster, Golden Syrian hamster, human and non-human primate (NHP) as assessed by a Contamination CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells are negative for mycoplasma contamination.
Características e benefícios
Descrição-alvo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3