934380
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(4-piperidinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
≥98%
Sinônimo(s):
1-Boc-4-(piperidin-4-yl)-piperazine, 1,1-Dimethylethyl 4-(4-piperidinyl)-1-piperazinecarboxylate (ACI), 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(piperidin-4-yl)piperazine, 1-Boc-4-(piperidin-4-yl)piperazine, 2-Methylpropan-2-yl 4-(piperidin-4-yl)piperazine-1-carboxylate, 4-(Piperidin-4-yl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(4-piperidyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(piperidin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
Ensaio
≥98%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2CCNCC2
InChI
1S/C14H27N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-10-8-16(9-11-17)12-4-6-15-7-5-12/h12,15H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
IMFPSYLOYADSFR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)