SAMP2HPNB
Millex™ filter for the Samplicity® G2 System
polyethersulfone membrane, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
0.45 μm PES syringe filter, Millex-HP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex™
Samplicity®
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex™
Samplicity®
Parâmetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.5 cm2
volume
1.7 mL
cor
green
Matriz
Millipore Express®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
ponto de bolha
≥2 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Embalagem
Componentes
Especificações
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Conteúdo relacionado
This is an Application Note for multisample filtration of small volumes using the Samplicity® system