9Z2786
Non-sterilized Millipak® Final Fill 100 Filter Unit 0.45 µm 1 1/2 in. TC/TC
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF
polysulfone
polysulfone support
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
Parâmetros
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
3.0 L/min flow rate at 0.69 bar
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 25 °C
área de filtração
500 cm2
diâm. conexão de entrada
1 1/2 in.
diam. conexão de saída
1-1/2 in.
tamanho
100 L
Impurezas
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test, meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01.)
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm
ponto de bolha
≥26 psi (1790 mbar), air with water
conector
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) sanitary flange drain/vent
adequação
suitable for endotoxin