S7105
Tampão de reação ApopTag
ApopTag Reaction Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
Sinônimo(s):
Tampão ApopTag, Tampão de reação
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
ApopTag
Chemicon®
técnica(s)
activity assay: suitable (apoptosis)
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
O tampão de reação ApopTag destina-se ao uso na marcação das extremidades 3′-OH do DNA fragmentado durante a detecção de células apoptóticas. Qualificado para uso com kits de detecção de apoptose in situ Apoptag (números de catálogo: S7100, S7101, S7111 e S7165).
Materiais fornecidos
Cada frasco contém 1 ml de ApopTag Tampão de reação.
ApopTag é uma marca registrada da Serologicals Company.
Materiais fornecidos
Cada frasco contém 1 ml de ApopTag Tampão de reação.
ApopTag é uma marca registrada da Serologicals Company.
Aplicação
Materiais fornecidos
Cada frasco contém 1 ml de ApopTag Tampão de reação.
Advertências e precauções
O tampão de reação ApopTag contém cacodilato de potássio (ácido dimetilarsínico) como tampão. Esse material é nocivo se ingerido; evite contato com a pele e com os olhos (use luvas e óculos de proteção); lave as áreas de contato imediatamente.
Instruções de uso
Prepare a mistura de rotulagem da seguinte forma:
77 μl Tampão de reação ApopTag
33 μl Enzima ApopTag TdT (S7107 ou componente do kit # 03)
Misture bem e mantenha em gelo. Esse reagente pode ser preparado antecipadamente e armazenado em gelo por no máximo 6 horas. O tampão de reação - A mistura de enzima TdT está pronta para uso na etapa "APLICAR FORÇA DE TRABALHO TdT ENZIMA" no Manual completo do ApopTag.
Cada frasco contém 1 ml de ApopTag Tampão de reação.
Advertências e precauções
O tampão de reação ApopTag contém cacodilato de potássio (ácido dimetilarsínico) como tampão. Esse material é nocivo se ingerido; evite contato com a pele e com os olhos (use luvas e óculos de proteção); lave as áreas de contato imediatamente.
Instruções de uso
Prepare a mistura de rotulagem da seguinte forma:
77 μl Tampão de reação ApopTag
33 μl Enzima ApopTag TdT (S7107 ou componente do kit # 03)
Misture bem e mantenha em gelo. Esse reagente pode ser preparado antecipadamente e armazenado em gelo por no máximo 6 horas. O tampão de reação - A mistura de enzima TdT está pronta para uso na etapa "APLICAR FORÇA DE TRABALHO TdT ENZIMA" no Manual completo do ApopTag.
Armazenamento e estabilidade
Armazenamento recomendado -15°C a -25°C
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3