RW1904700
Filtro de membrana reforçado
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 1,2 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Nível de qualidade
descrição
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 1.2 µm pore size, polyester web
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
260 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
200 μm
tamanho de poro
1.2 μm pore size
75 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Características e benefícios:
•Pré-filtro com alta capacidade de carga de sujeira para maior rendimento
•O substrato sem descamação não libera fibras downstream
Aplicações:
Pré-filtração antes dos filtros de grau esterilizante
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3