RW0629325
Membrana Reforçada, ésteres de celulose mista, 0,5 µm, teia de celulose 293 mm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web cellulose
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
Parâmetros
550 °C max. temp.
96 mL/min-cm2 water flow rate
diâmetro do filtro
293 mm
espessura
140 μm
tamanho de poro
0.5 μm pore size
75 % porosity
Descrição geral
Código do filtro: RW06
Tipo de filtro: Filtro de tela
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3