Documentos Principais
RW0309000
Millipore
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,2 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana reforçado
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
Nível de qualidade
descrição
90 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
200 μm
tamanho de poro
0.2 μm pore size
75 % porosity
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Pré-filtragem antes da filtragem por membrana de 0,22 μm
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3