Documentos Principais
58188
Cellulose Filter Membrane
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pkg of 100
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Materiais
cellulose
embalagem
pkg of 100
Diâmetro
47 mm
tamanho de poro
0.22 μm
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)