Documentos Principais
RDHSTAND1
Milli-Q
Suporte para dispensador remoto
For Direct-Q® and Synergy® remote systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
SB.51
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Descrição geral
Quando apoiado por esse suporte, o dispensador remoto versátil pode ser colocado sobre uma bancada a até 2 m de distância da unidade de purificação de água.
Aplicação
Para os sistemas remotos Direct-Q® ou Synergy®. Oferece o suporte para colocar o dispensador remoto sobre a bancada do laboratório.
Informações legais
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany