PS1019
PhosphoDetect Anti-JNK1/2 (pThr¹⁸³/Tyr¹⁸⁵) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-c-Jun N-terminal Kinase 1&2, Phospho-Specific (Thr/Tyr 183/185), Anti-c-Jun N-terminal Kinase 1&2, Phospho-Specific (Thr/Tyr183/185)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr183/pTyr185)
Informações sobre genes
human ... MAPK8(5599)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:1000)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
UV-treated HEK293 cells or sorbitol-treated PC12 cells
Outras notas
Barr, R.K., et al. 2001. Int. J. Biochem. Cell. Biol.33, 1047.
Dong, C., et al. 2001. J. Clin. Immunol.21, 253.
Janulis, M., et al. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 2235.
Pearce, A.K., et al. 2001. Trends Cell Biol.11, 426.
Tong, T., et al. 2001. Exp. Cell Res.269, 64.
Cobb, M.H., et al. 1999. Prog. Biophys. Mol. Biol.71, 479.
Basu, S., et al. 1998. Oncogene17, 3277.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1