PC177L
Anti-Serotonin (5-HT) Transporter (602-622) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Serotonin Transporter, Serotonin Transporter Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Slc6A4(15567)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (1:10,000-1:15,000; see application references)
Immunoblotting (see comments)
Immunofluorescence (1:200-1:400)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Rat naphe nuclei, hypothalamus, cortex, or spinal cord
Outras notas
Blakely, R.D., et al. 1994. J. Exp. Biol.196, 263.
Coccaro, E.F. and Murphy, D.L. (Eds.) 1990. in Serotonin in Major Disorders. The Progress in Psychiatry Series, American Psychiatric Press, Washington, D.C.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1